Documents
SCT107
Sigma-Aldrich
Colorant de membrane cytoplasmique BioTracker 555 Orange
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonyme(s) :
Lipophilic carbocyanine dye, Live cell imaging probe, Live cell membrane dye
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les colorants lipophiles du type carbocyanine sont couramment utilisés pour marquer les neurones dans les tissus par marquage rétrograde, et pour marquer les membranes d'une grande variété de types de cellules. Ces colorants sont faiblement fluorescents en phase aqueuse, mais fluorescent intensément dans les bicouches lipidiques. La coloration est extrêmement stable et présente une toxicité réduite et un transfert de colorant très faible d'une cellule à l'autre, ce qui en fait des colorants adaptés aux études de marquage et de traçage cellulaire à long terme. Lorsque les cellules sont colorées, les colorants marquent les membranes plasmiques et sont absorbés dans les compartiments de la voie endocytaire. Les cellules peuvent être fixées avant ou après coloration, même si la perméabilisation affecte la distribution de la coloration.
Contrairement aux colorants du type PKH, les colorants de membrane cytoplasmique BioTracker ne nécessitent pas de protocole de marquage hypo-osmotique complexe. Ce sont des solutions d'administration de colorant prêtes à l'emploi qui peuvent être ajoutées directement aux milieux de culture normaux afin de marquer les cellules cultivées adhérentes ou en suspension.
Propriétés spectrales
Absorbance : 549 nm
Émission : 565 nm
Application
Colorant membranaire lipophile du type carbocyanine pour l'imagerie de cellules vivantes, convenant aux études de marquage et de traçage cellulaire à long terme par fluorescence.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 549 nm
Émission : 565 nm
Forme physique
En solution
Stockage et stabilité
Conserver le colorant de membrane cytoplasmique BioTracker 555 Orange entre 2 et 8 ºC. Conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup