Documents
SCT135
Sigma-Aldrich
Colorant bleu pour mitochondries BioTracker 405
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell mitochondrial imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les mitochondries sont des organites présents en grand nombre dans la plupart des cellules, dans lesquelles se déroulent les processus biochimiques de respiration et de production d'énergie. Dans les cellules métaboliquement actives, les mitochondries produisent un potentiel membranaire en maintenant un gradient de protons à travers les membranes interne et externe. La perte du potentiel membranaire des mitochondries est une caractéristique de l'apoptose et de la mauvaise santé des cellules
Les colorants mitochondriaux BioTracker sont des colorants fluorogènes qui permettent de colorer les mitochondries dans les cellules vivantes. La membrane est perméable aux colorants et ces derniers deviennent très fluorescents lorsqu'ils s'accumulent dans la membrane mitochondriale. La coloration disparaît lorsque les mitochondries se dépolarisent pendant la mort cellulaire, ce qui permet de contrôler la viabilité des cellules.
Le colorant bleu pour mitochondries BioTracker 405 peut être détecté en utilisant le canal DAPI bleu.
Propriétés spectrales
Absorbance : 398 nm
Émission : 440 nm
Application
Colorant mitochondrial pour l'imagerie des cellules vivantes qui colore la membrane des mitochondries, utilisé pour détecter la viabilité cellulaire, l'activité métabolique et la santé globale des cellules.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 398 nm
Émission : 440 nm
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant bleu pour mitochondries BioTracker 405 à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable