Principaux documents
SCT142
Sigma-Aldrich
Colorant vert pour microtubules du cytosquelette BioTracker 488
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les protéines du cytosquelette comme l'actine et la tubuline jouent un rôle important dans la structure et la motilité des cellules. Une dérégulation des protéines cytosquelettiques est impliquée dans le cancer et les métastases. Le Taxol se fixe à la tubuline polymérisée et stabilise les microtubules, ce qui inhibe la mitose. Toutefois, les composés fluorescents à base de Taxol comme le colorant pour microtubules du cytosquelette BioTracker perturbent moins la dynamique des microtubules et la division cellulaire, probablement en raison de la plus faible affinité de liaison de la sonde fluorescente par rapport au Taxol lui-même.
Le colorant pour microtubules du cytosquelette BioTracker est une sonde à base de Taxol, perméable aux cellules et fluorescant dans le vert, destinée à l'imagerie des microtubules du cytosquelette dans les cellules vivantes. C'est un colorant simple, rapide et sensible qui peut être détecté en utilisant le canal dédié au FITC. Le colorant est fourni avec un flacon de vérapamil 10 mM, un inhibiteur de pompe à efflux susceptible d'améliorer la rétention de la sonde et la coloration dans certains types de cellules.
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Application
Colorant des microtubules pour l'imagerie du cytosquelette de cellules vivantes
Domaine de recherche
Signalisation cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Composants
1) 1 flacon contenant 50 µl de colorant vert pour microtubules du cytosquelette BioTracker 488 (1000X dans du DMSO) (CS224593)
2) 1 flacon contenant 100 µl de vérapamil HCL (100 mM dans du DMSO) (CS224592)
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le colorant vert pour microtubules du cytosquelette BioTracker 488 entre 2 et 8 ºC. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2