SCM132
Milieu PluriSTEM-XF® pour cellules ES/iPS humaines
PluriSTEM-XF Human ES/iPS Medium is a complete xeno-free medium formulation for the feeder-free culture of human ES and iPS cells.
460,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
460,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PluriSTEM®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Pour un système de culture complet sans xéno-composés, il est recommandé d'utiliser le milieu PluriSTEM-XF pour cellules ES/iPS humaines avec la vitronectine recombinante PluriSTEM-XF (réf. CC130).
Chaque lot de milieu PluriSTEM-XF pour cellules ES/iPS humaines subit des tests de contrôle qualité stricts pour vérifier sa capacité à maintenir des cellules ES/iPS humaines non différenciées pendant 3 repiquages.
Remarque : Avant de commencer à utiliser les produits PluriSTEM-XF, les utilisateurs sont invités à lire entièrement le manuel avec attention. La morphologie des colonies et la vitesse de croissance peuvent différer de celles observées dans d'autres conditions de culture avec un milieu sans sérum et sans apport nourricier.
Application
Recherche sur les cellules souches
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Qualité
Stockage et stabilité
Avant usage, décongeler le milieu PluriSTEM-XF à température ambiante (entre 15 et 25 °C) ou en le plaçant toute une nuit entre 2 et 8 °C. Ne pas décongeler à 37 °C. Après décongélation, le milieu PluriSTEM-XF peut être divisé en aliquotes de travail en conditions aseptiques puis stocké à -20 °C jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette. Les aliquotes décongelées peuvent être conservées entre 2 et 8 °C pendant 2 semaines maximum. Ne pas recongeler des aliquotes décongelées. Avant usage, réchauffer les aliquotes de travail à température ambiante. Ne pas chauffer le milieu dans un bain-marie à 37 °C.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocoles
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.