Documents
CC130
Sigma-Aldrich
Human Vitronectin
recombinant, expressed in E. coli, liquid, 0.5 mg/mL, used as an effective xeno-free alternative to matrigel, suitable for human ES and iPS cell culture, PLURISTEM®
Synonyme(s) :
S-protein, Serum-spreading factor, V75
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Vitronectine recombinante PluriSTEM-XF®, Human pluripotent stem cell culture.
Source biologique
Escherichia coli
human
Niveau de qualité
Pureté
≥92% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PluriSTEM®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
La vitronectine recombinante PluriSTEM est une alternative efficace aux matrices Matrigel. Dépourvue de composants xénogéniques, elle est validée pour la culture efficace de cellules souches embryonnaires (CSE ou cellules ES) et de cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS) humaines avec le milieu PluriSTEM pour cellules ES/iPS humaines (réf. SCM130, SCM132), le substrat E8 et le milieu de croissance NutriStem pour cellules ES humaines.
La vitronectine recombinante PluriSTEM est une forme tronquée de la vitronectine humaine (fragment d'acides aminés 20 à 398 du gène) qui a été produite avec optimisation des codons, exprimée dans E. coli, et purifiée sous forme de corps d'inclusion. Le produit final a été replié par une technique spéciale de "repliement en corps d'inclusion par variation de température", et purifié par chromatographie. Le produit final est considéré comme exempt de xénocontaminants.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Structure cellulaire
Matrice extracellulaire et adhésion
Permet la croissance de cellules ES/ iPS humaines sans sérum et sans cellules nourricières, tout en assurant des conditions de culture sans xénocontaminant.
Qualité
Chaque lot est testé sur des cellules souches embryonnaires humaines (H1) cultivées avec 5 à 10 μg de vitronectine recombinante dans 1 ml de milieu pour cellules ES humaines par puits (plaque de 6 puits).
Forme physique
Produit stérilisé par filtration dans un tampon Tris-HCl 20 mM (pH 8,0) avec une formulation exclusive de NaCl, de KCl, d'EDTA, d'arginine, de DTT et de glycérol.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon. Le produit décongelé reste stable pendant deux semaines entre 2 °C et 8 °C. Après décongélation, la vitronectine peut être divisée en aliquotes et conservée à -20 °C. Éviter tout cycle de congélation/décongélation supplémentaire.
Informations légales
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mutsumi Kobayashi et al.
Stem cell reports, 17(3), 507-521 (2022-02-13)
In vitro expansion of human primordial germ cell-like cells (hPGCLCs), a pluripotent stem cell-derived PGC model, has proved challenging due to rapid loss of primordial germ cell (PGC)-like identity and limited cell survival/proliferation. Here, we describe long-term culture hPGCLCs (LTC-hPGCLCs), which
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocoles
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.