Principaux documents
SCM045
Sigma-Aldrich
Milieu de multiplication XF (exempt de xéno-contaminants) pour cellules souches mésenchymateuses humaines
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
Synonyme(s) :
Human MSC Culture Media
500 ML
450,00 €
450,00 €
Date d'expédition estimée le10 juillet 2025Détails
Changer de vue
500 ML
450,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
450,00 €
Date d'expédition estimée le10 juillet 2025Détails
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le milieu de multiplication XF pour cellules souches mésenchymateuses humaines est un milieu sans xéno-contaminants spécialement formulé pour la multiplication rapide des cellules souches mésenchymateuses humaines, isolées à partir d'une variété de sources, y compris de tissus adipeux et de moelle osseuse. Le milieu contient 2 % de sérum humain, est exempt de composants d'origine animale et favorise la croissance des CSM humaines à des taux égaux ou supérieurs à ceux d'autres milieux du commerce exempts de xéno-contaminants/sérum et de milieux supplémentés avec 2 à 10 % de FBS. Les CSM humaines cultivées dans le milieu conservent leur potentiel d'auto-renouvellement et de différenciation multi-lignées. Le milieu de multiplication XF pour cellules souches mésenchymateuses humaines ne contient pas d'antimicrobiens, de rouge de phénol, ni aucun autre composant susceptible de provoquer un stress cellulaire et des "effets de masquage" pouvant influencer les résultats expérimentaux.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Cellules souches mésenchymateuses
Une solution distincte pour l'ECM n'est pas nécessaire pour faciliter l'attachement des cellules en utilisant le milieu de multiplication XF pour cellules souches mésenchymateuses humaines.
Qualité
Ces produits sont fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité, selon des normes et des procédures de production rigoureuses afin de garantir une uniformité d'un lot à l'autre. Chaque lot de milieu est soumis à des tests approfondis portant sur les paramètres suivants :
Essai de stérilité : négatif pour la croissance bactérienne et fongique
pH : 7,5 ± 0,3
Analyses cellulaires : taux de prolifération et morphologie
Osmolalité : 255 ± 15 mOsm
Endotoxines : <0,5 UE/ml
Forme physique
Le milieu de multiplication XF pour cellules souches mésenchymateuses humaines est un milieu complet ; il contient tous les facteurs de croissance et les suppléments nécessaires pour soutenir la croissance des cellules souches mésenchymateuses humaines.
Notes préparatoires
All components used within the media are of human origin and do not contain any animal derived components.
Stockage et stabilité
Le milieu congelé doit être conservé à -20 °C jusqu'à la date de péremption.
Le milieu décongelé peut être conservé à une température comprise entre 2 et 8°C pendant 1 mois maximum.
De multiples cycles de congélation/décongélation ne sont pas recommandés.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Afficher tout
Protocoles
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Questions
  1. Hello, Was the added serum heat-treated? Many thanks!
    1 answer
    1. This product contains 2% Human Serum that is not heat inactivated.