Principaux documents
SCM133
Sigma-Aldrich
Solution de dispase II PluriSTEM®
Dispase-II has proven to be a rapid and effective, yet gentle, agent for separating many tissues and cells grown in vitro.
Synonyme(s) :
Dispase, Dispase 2
100 ML
78,50 €
78,50 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
78,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
78,50 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PluriSTEM®
Concentration
1 mg/mL in sterile DMEM/F-12
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Les enzymes protéolytiques comme la trypsine, la collagénase et la pronase sont couramment utilisées pour disperser les tissus et les cellules. Cependant, ces enzymes endommagent souvent les cellules, sont instables durant l'incubation, peuvent être hétérogènes et peuvent constituer une source de contamination par des mycoplasmes. La dispase II est employée dans la préparation de cellules provenant d'un vaste éventail de tissus et organes. La dispase II s'est avérée être un agent de dissociation rapide, efficace mais doux pour de nombreux tissus et cellules cultivés in vitro. La dispase est particulièrement adaptée aux procédures de désagrégation et de repiquage des tissus, car elle n'endommage pas les membranes cellulaires.
La dispase II PluriSTEM a été validée en association avec le milieu PluriSTEM pour cellules CSE/CSPi humaines (SCM130) pour la culture et le repiquage des cellules souches embryonnaires et des cellules souches pluripotentes induites humaines.
La dispase II est produite dans Bacillus polymyxa.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Il revient à l'utilisateur final de déterminer la technique de repiquage optimale. Elle varie en fonction du type de cellule et des conditions de culture.
1. Enduire des plaques à 6 puits avec un produit d'enduction Matrigel dilué au 1/20e (1,5 ml par puits). Incuber toute une nuit entre 2 et 8 ºC ou enduire à température ambiante pendant au moins 30 minutes à 1 heure avant utilisation.
2. Retirer le produit d'enduction Matrigel. Ajouter 2 ml de milieu complet dans chaque puits.
3. Retirer les zones de différenciation au sein de la culture.
4. Aspirer le milieu.
5. Laver avec 2 ml de PBS.
6. Ajouter 1,5 ml de dispase II dans chaque puits. Incuber à 37 ºC pendant 7 minutes.
7. Laver à 2 reprises avec 2 ml de PBS, sans Mg ou Ca.
8. Ajouter 2 ml de milieu complet dans chaque puits, puis détacher les colonies à l'aide d'un grattoir de cellules.
9. Recueillir les cellules détachées dans un tube conique de 15 ml.
10. Centrifuger à 800 t/min pendant 5 minutes.
11. Remettre les cellules en suspension dans un volume approprié de milieu complet. Le rapport est typiquement de 1/5 – 1/6 en fonction de la densité cellulaire. Les cellules devraient être prêtes à être repiquées sous 5-6 jours avec du milieu PluriSTEM pour cellules CSE/CSPi humaines.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Qualité
La solution est rouge et exempte de particules. Elle est stérile et convient aux applications de culture cellulaire.
Forme physique
Le produit se présente dans du DMEMF12 stérile à 1 mg/ml. Il a été filtré avec un filtre de 0,2 µm avant congélation.
Le produit se présente dans du DMEMF12 stérile à 1 mg/ml. Il a été filtré avec un filtre de 0,2 µm avant congélation.
La dispase II est produite dans Bacillus polymyxa.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à compter de la date de réception. Après décongélation, diviser en aliquotes de plus petit volume, et les conserver à -20 ºC. Éviter les congélations/décongélations répétées afin de conserver une activité enzymatique correcte.
Informations légales
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocoles
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the activity of this enzime?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution. The enzymatic activity of each component is as follows:
      Dispase Activity: 1.0 units per milligram
      Collagenase Activity: ≥12,500 units per vial
      Caseinase Activity: ≥2000 caseinase units/mg
      Clostripain Activity: ≤5.0 clostripain units/mg
      Tryptic Activity: ≤0.5 tryptic units/mg
      Helpful?
  2. What is the activity of the dispase product SCM133, and is there a specific range it should fall within in units/mL?
    1 answer
    1. The activity of the material is 1.0 unit per milligram (u/mg).
      Helpful?
  3. Please let me know U/ml of this (https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/product/mm/scm133) solution. Thank you
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution of Dispase II. The enzyme activity is lot specific, however the activity will be ?0.8 U/mg. This activity is established using casein as a substrate at 37°C and pH 7.5. Please see the link below to review the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/727/543/scm133.pdf