RAWP04700
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 1,2 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
1.2 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental
- Disponible dans différentes dimensions de pores, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d′éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave
Application
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Les clients ont également consulté
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.