Principaux documents
XX1014702
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
47 mm, Glass frit membrane support
Synonyme(s) :
Bouchon en verre, Support filtre Millipore
1 EA
227,00 €
227,00 €
Date d'expédition estimée le06 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
227,00 €
Date d'expédition estimée le06 juin 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Longueur
10.2 cm
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 47 mm, support de membrane en verre fritté
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en verre de 47 mm.
Questions
  1. With regards to the XX1014702 Glass Base Can you please tell me the actual size of the filtration on the glass base? Ie, 100micron etc.
    1 answer
    1. The pore size of this glass base is between 40-60 micrometers (µm).