HAWP04700F1
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 0,45 µm
333,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
333,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 100 discs
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Convient à la surveillance de l'environnement et aux applications biologiques.
- Disponible en packs de diverses dimensions de pores, en blanc ou en noir, et avec ou sans surface quadrillée.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation en autoclave, à l'oxyde d'éthylène et par rayonnement gamma.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)