Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
PTHT24H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus Millicell®, 24 puits
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, membrane insert, plate inserts
48 PKG
311,00 €
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 PKG
311,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
100x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
max. temp. at 37 °C
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume de travail de l'insert
0.2 mL
Épaisseur de la membrane
9-16 μm
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Les inserts de culture cellulaire Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert emballé individuellement de manière stérile possède une membrane translucide à haute densité de pores de 0,4 μm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique de 24 puits.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Application
  • Prolifération cellulaire
  • Récepteurs de surface cellulaire
  • Co-culture
  • Croissance des cellules épithéliales
  • Couches nourricières
  • Détection par fluorescence / Immunohistochimie
  • Toxicologie in vitro
  • Adhérence microbienne
  • Sécrétions polarisées de protéines
  • Absorption polarisée
  • Transport / Perméabilité
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocoles
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Contenu apparenté
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.