Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
PTEP24H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus Millicell®, 24 puits
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, plate inserts
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
polystyrene housing
translucent PET membrane
Dimension de pores:
8.0 μm
Stérilité:
γ-irradiated
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.2x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell migration: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume de travail de l'insert
0.2 mL
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
8.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les inserts de culture cellulaire suspendus Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert stérile emballé individuellement présente une membrane avec des pores de 8,0 μm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique de 24 puits.
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction des cellules imitent de manière plus étroite ce qui se produit in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux côtés de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Application
  • Angiogenèse
  • Chimiotaxie
  • Migration/Invasion
  • Couches de cellules nourricières
  • Détection/Immunohistochimie par fluorescence
  • Invasion et métastases de cellules tumorales
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Contenu apparenté
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.