Principaux documents
S2771
Scalpel blades
No. 11
Synonyme(s) :
Surgical Scalpel Blades
100 EA
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
steel (carbon)
Stérilité
non-sterile
Application
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Conditionnement
individually wrapped.