Principaux documents
PIHP01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
Insert perméable pour culture cellulaire, boîte de culture tissulaire, insert de culture tissulaire, inserts de culture cellulaire
50 PKG
411,00 €
411,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
411,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
411,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Matériaux
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
10.5 mm
Diamètre
12 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.6 cm2
Volume de travail
0.6 mL
Couleur
translucent membrane
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : plaque 24 puits, pores de 0,4μm
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder aux milieux par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux faces de la monocouche cellulaire.
Inserts Millicell® standards :
- Favorisent une excellente croissance cellulaire et constituent une opportunité exceptionnelle pour les études de cellules
Type de membrane :
Membrane Isopore (polycarbonate)
- Pour la croissance des cellules adhérentes, sans matrice
Applications
Adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Susanne Elisabeth Pors et al.
Molecular human reproduction, 26(5), 301-311 (2020-03-24)
In vitro activation of resting ovarian follicles, with the use of mechanical stress and/or pharmacological compounds, is an emerging and novel approach for infertility treatment. The aim of this study was to assess the sphingolipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), as a potential
Peiying Tian et al.
Cell biology international, 44(8), 1681-1690 (2020-04-14)
Ghrelin-O-acyltransferase (GOAT) is a membrane-bound enzyme that attaches eight-carbon octanoate to a serine residue in ghrelin and thereby acylates inactive ghrelin to produce active ghrelin. In this study, we investigated the function of GOAT in the intestinal mucosal barrier. The
Articles
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Afficher tout
Contenu apparenté
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the height of the "feet" of the PIHP01250 Millicell Cell Culture Inserts? Meaning, how much clearance is there between the bottom of the well and the bottom of the membrane?
    1 answer
    1. The height of the feet or distance between the membrane and bottom of the well ranges from 1 - 2 mm. Please see the image below:
      Helpful?
  2. Regarding the PIHP01250 & PTHT12H48 membrane insert products: what is the thickness of the membrane? Is the bottom totally flat, i.e. if I placed it down on a flat surface, would the entire area of the membrane be in direct contact with the surface?
    1 answer
    1. The thickness of the polycarbonate and PET membranes range from 7-20 um. The standing inserts (PIHP01250) have small "feet" that contact the bottom of the wells. The hanging inserts (PTHT12H48) are suspended by 'wings' that rest on the sides of the wells. Please see the image below:
      Helpful?
  3. What is the thickness of the membrane in these inserts? We need this information to evaluate if it's possible to image through the membrane with a confocal microscope.
    1 answer
    1. The thickness specification for the PIHP01250 Millicell Cell Culture Insert, which is made of polycarbonate and has a pore size of 0.4 µm, ranges between 9-11 microns.