Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
PTSP24H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus à 24 puits Millicell®
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
48 PKG
295,00 €
295,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Changer de vue
48 PKG
295,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
295,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
2x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume de travail de l'insert
0.2 mL
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
3.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Les inserts de culture cellulaire suspendus Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert sous emballage individuel stérile possède une membrane avec des pores de 3,0 µm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique à 24 puits.
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Application
  • Angiogenèse
  • Chimiotaxie
  • Couches nourricières
  • Détection fluorescente/Immunohistochimie.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.