Principaux documents
UFC201024
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 10 kDa
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 10 kDa, volume d’échantillon de 2 ml
24 PKG
178,00 €
178,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
24 PKG
178,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
178,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Conditionnement
pkg of 24 pkg
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
2 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
119.7 mm
Diamètre
15.9 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume
2 mL
Volume de travail
≤2 mL
2 mL
Dimension de pores
10 kDa MWCO
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra-2 assurent une ultrafiltration rapide. Ils permettent d'obtenir des facteurs de concentration élevés et de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Les filtres Amicon® Ultra-2 sont livrés non stériles et sont à usage unique.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 10 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
  • Élimination des amorces, purification des produits de PCR, élimination des linkers ou marqueurs macromoléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant HPLC
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Le filtre à centrifuger Amicon® Ultra-2 a été utilisé pour les besoins suivants :
  • Réduction de gros volumes de fluides biologiques l'avant isolement de vésicules extracellulaires (VE) ou concentration de VE[1]
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques (échantillons d'ADN/ARN, simple ou double brin), des micro-organismes, d'éluats de colonnes et d'échantillons purifiés
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires, élimination des amorces, linkers ou marqueurs moléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance (HPLC)
  • Dessalage, échange de tampon[2] ou diafiltration
Caractéristiques et avantages
  • Amicon® Ultra, 2 ml, 10 kDa, Q24
  • Concentration de 2 ml en 15 à 70 μl
  • Échantillon récupéré à 98 %
  • Temps de traitement réduit : 10 à 30 minutes de centrifugation
  • Butée fixe spéciale
  • Possibilité de centrifugation en sens inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 10 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Concentration de 2 ml en 15 à 70 μl
  • Récupération de 98 % de l'échantillon
  • Traitement rapide : 10 à 30 minutes de centrifugation
  • Butée spéciale
  • Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 4205.
Autres remarques
Le filtre Amicon® Ultra-2 est livré avec deux tubes. Au cours de l'opération, l'un des tubes sert à recueillir le filtrat ; l'autre est utilisé pour couvrir le filtre pendant la concentration, puis pour récupérer l'échantillon concentré. Les filtres à centrifuger Amicon Ultra-2 sont réservés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à des fins diagnostiques.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bao Quoc Tran et al.
Data in brief, 6, 68-76 (2016-01-23)
A reference monoclonal antibody IgG1 and a fusion IgG protein were analyzed by top- and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques including electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) to investigate heterogeneity of glycosylated
Lulai Xu et al.
Vaccine, 38(7), 1690-1699 (2020-01-16)
Newcastle disease virus (NDV) has been used as a vector in the development of vaccines and gene delivery. In the present study, we generated the thermostable recombinant NDV (rNDV) expressing the different forms of hemagglutinin (HA) of highly pathogenic avian
Keerthie Dissanayake et al.
Theriogenology, 149, 104-116 (2020-04-08)
Extracellular vesicles (EVs) are membrane-bound biological nanoparticles (NPs) and have gained wide attention as potential biomarkers. We aimed to isolate and characterize EVs from media conditioned by individually cultured preimplantation bovine embryos and to assess their relationship with embryo quality.
Glenn Vergauwen et al.
Scientific reports, 7(1), 2704-2704 (2017-06-04)
Identification and validation of extracellular vesicle (EV)-associated biomarkers requires robust isolation and characterization protocols. We assessed the impact of some commonly implemented pre-analytical, analytical and post-analytical variables in EV research. Centrifugal filters with different membrane types and pore sizes are
Jasjeet Kaur et al.
Virus genes, 56(4), 480-497 (2020-05-06)
Staphylococcus aureus is one of the most dreadful infectious agents, responsible for high mortality and morbidity in both humans and animals. The increased prevalence of multidrug-resistant (MDR) Staphylococcus aureus strains has limited the number of available treatment options, which calls
Articles
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocoles
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Questions
  1. Hello. Does these 2 ml 10 kDa filters fit into the same centrifuge rotor as the 0.5 ml 10 kDa amicon filters?
    1 answer
    1. No, the Amicon-0.5 devices require a microfuge, while the Amicon-2 devices require a centrifuge with adapters for 5 ml tubes.