Principaux documents
UFC203024
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 30 kDa
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 30 kDa, volume d’échantillon de 2 ml
24 PKG
178,00 €
178,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
24 PKG
178,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
178,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Conditionnement
pkg of 24 pkg
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
2 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
119.7 mm
Diamètre
15.9 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume de travail
≤2 mL
2 mL
Dimension de pores
30 kDa MWCO
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon ® Ultra de 2 ml avec membrane Ultracel® à seuil de coupure de 30 000 Da assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Par exemple, l'ovalbumine (45 kDa) en concentration initiale de 1 mg/ml est généralement retenue à 97 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 50 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon. Une étape de centrifugation inverse facile à mettre en œuvre permet de récupérer efficacement l'échantillon concentré (espèces retenues) après le recueil du filtrat.
Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Les dispositifs Amicon® Ultra de 2 ml sont livrés non stériles et sont à usage unique. Grâce à leur membrane verticale et à la centrifugation inverse, les filtres Amicon® Ultra de 2 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation minimal.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 30 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
  • Élimination des amorces, purification des produits de PCR, élimination des linkers ou marqueurs macromoléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant HPLC
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 30 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Concentration de 2 ml en 15 à 70 μl
  • Récupération de 98 % de l'échantillon
  • Traitement rapide : de moins de 10 à moins de 30 minutes de centrifugation
  • Butée fixe spéciale
  • Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Liaison
Remplace : 4208
Forme physique
Code couleur : Transparent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sergey A Dyshlovoy et al.
Scientific reports, 10(1), 9764-9764 (2020-06-20)
New bicyclic guanidine alkaloid, urupocidin C (Ur-C) along with the previously known urupocidin A (Ur-A) were isolated from the rare deep-sea marine sponge Monanchora pulchra, harvested in Northwestern Pacific waters. The unique structure of Ur-C was elucidated using 1D and
Sergey A Dyshlovoy et al.
Marine drugs, 18(5) (2020-05-15)
The phenomenon of high sugar consumption by tumor cells is known as Warburg effect. It results from a high glycolysis rate, used by tumors as preferred metabolic pathway even in aerobic conditions. Targeting the Warburg effect to specifically deliver sugar
Articles
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.