Principaux documents
MPE010025
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon®
MWCO 10 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonyme(s) :
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
25 EA
115,00 €
115,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
115,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Microcon®
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Paramètres
0.5 mL sample volume
Longueur
4.5 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Dimension de pores
10 kDa MWCO
Description générale
Type de filtre : ultrafiltration
Permet de concentrer et de dessaler simplement et efficacement n'importe quelle macromolécule en solution, avec n'importe quelle centrifugeuse acceptant des tubes de 1,5 ml.
Avec la membrane Biomax, les filtres Microcon® présentent les avantages suivants :
  • Une centrifugation en sens inverse pour optimiser la récupération, même dans le cas d'échantillons de faible volume
  • Un stockage pratique du filtrat ou de l'échantillon concentré dans un microtube à centrifuger standard
  • Des facteurs de concentration allant jusqu'à 100×
Exemples d'applications :
  • Plantes
Application
Ce filtre à centrifuger de 0,5 ml permet de concentrer des biomolécules avec un NMWCO de 10 kDa. Les filtres à centrifuger Microcon® sont particulièrement indiqués pour la concentration et le dessalage.
Caractéristiques et avantages
  • Taux élevé de récupération pour les petits volumes par centrifugation en sens inverse (facteur de concentration inférieur à 20×)
  • Membrane Biomax
  • Traitement rapide
Forme physique
Code couleurs : violet
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany