MAC131M
Mouse anti-Camelid IgG2/3 (heavy chain) Antibody, clone P17JE11
clone P17JE11, from mouse
Synonyme(s) :
HCAbs, Camelid antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
P17JE11, monoclonal
Espèces réactives
Camelidae, camel, llama
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Qualité
ELISA Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Camelid IgG2/3 (heavy chain).
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable