Principaux documents
1.02488
SAFC
Cellvento® Feed-210
≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.2-5.8
Fabrication pharma
5 L
688,00 €
10 L
1 279,00 €
50 L
6 394,00 €
688,00 €
Date d'expédition estimée le01 octobre 2025Détails
Changer de vue
5 L
688,00 €
10 L
1 279,00 €
50 L
6 394,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
688,00 €
Date d'expédition estimée le01 octobre 2025Détails
Niveau de qualité
Description
shipped with cooling packs
Gamme de produits
Cellvento®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Cellvento® Feed-210 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-210 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Application
Cellvento® Feed-210 has been designed to support optimal cell growth and performance of DHFR-negative CHO suspension cell types, primarily recombinant CHO-DG44 cell lines, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It is intended for use as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-210 in fed-batch manufacturing processes. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantité
Formulated to contain 81.6 grams of powder per liter of medium.
Informations légales
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.