MABE282
Anti-c-Myc Antibody, clone 9E10
clone 9E10, from mouse
Synonyme(s) :
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-Myc in ChIP (Sanyal, K., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-Myc in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable