C3956
Anti-c-Myc antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Myc Tag Polyclonal Antibody, c-Myc Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable