Principaux documents
M4439
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal de souris anti-c-Myc antibody produced in mouse
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps anti-c-Myc
100 μL
690,00 €
690,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1003
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
690,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.56
690,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1003
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
62 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
L'anticorps monoclonal anti-c-MYC de souris reconnaît un épitope situé à l'intérieur d'une séquence (EQKLISEEDL) du produit de l'oncogène humain c-myc.
c-Myc (homologue de l′oncogène viral de la myélocytomatose aviaire v-myc) est un facteur de transcription qui est codé par le gène MYC. Il a été décrit initialement comme l′homologue d′un oncogène rétroviral aviaire. Il appartient à la famille des facteurs de transcription qui sont caractérisés par un domaine basique hélice-boucle-hélice et à fermeture éclair à leucines.[1] Avec N-Myc et L-Myc, il constitue la famille des proto-oncogènes MYC.[2] Il forme un hétérodimère avec MAX, lequel hétérodimère se lie aux boîtes E/aux motifs de séquence CACGTG sur l′ADN.[1] Ce gène est situé dans la région chromosomique 8q24 de l′homme.[3]
Immunogène
peptide synthétique de la protéine p62c-Myc humaine.
Application
L′anticorps anti-c-Myc monoclonal produit chez la souris convient à l′immunoprécipitation[4], à l′immunoblotting[5][6][7], aux tests ELISA, à l′immunofluorescence[8][9], aux puces à ADN et à la microscopie électronique. Il a également été utilisé en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).[10][11]
Actions biochimiques/physiologiques
L′homologue de l′oncogène viral de la myélocytomatose aviaire v-myc appartient à la famille MYC. Lorsqu′elles sont surexprimées, ces protéines peuvent provoquer des cassures double-brin (CDB) de l'ADN et une instabilité génomique.[12] Ce facteur de transcription MYC facilite la régulation des longs ARN non codants (ARNlnc)[13] Sa surexpression est également associée à divers cancers, en particulier les lymphomes B. L′augmentation de l′expression de c-MYC a un effet négatif sur la faculté des lymphomes B à présenter fonctionnellement des Ag/peptides aux lymphocytes T CD4+. Cette protéine a des effets suppresseurs au niveau de plusieurs points de contrôle critiques de la présentation des Ag.[1] Elle est associée au lymphome de Burkitt et à un groupe de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB).[14]
Forme physique
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant de l‘azide de sodium 15 mM.
Notes préparatoires
Solution de travail : 1/5000
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mirjana Macvanin et al.
Journal of bacteriology, 194(22), 6046-6055 (2012-09-04)
Some unidentified RNA molecules, together with the nucleoid protein HU, were suggested to be involved in the nucleoid structure of Escherichia coli. HU is a conserved protein known for its role in binding to DNA and maintaining negative supercoils in
Taewan Kim et al.
Journal of the National Cancer Institute, 107(4), doi:10-doi:10 (2015-02-11)
The functions of long noncoding RNAs (lncRNAs) have been identified in several cancers, but the roles of lncRNAs in colorectal cancer (CRC) are less well understood. The transcription factor MYC is known to regulate lncRNAs and has been implicated in
Susanna Ambrosio et al.
Mutation research, 774, 6-13 (2015-03-17)
Although it is established that when overexpressed, the MYC family proteins can cause DNA double-stand breaks (DSBs) and genome instability, the mechanisms involved remain unclear. MYC induced genetic instability may result from increased DNA damage and/or reduced DNA repair. Here
Željka Škunca et al.
Acta medica Croatica : casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti, 68(3), 299-305 (2015-05-29)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is classified as lymphoma and various entities using the gene expression of proteins are classified into three groups. The aim of this study was to clarify the clinical, biological, immunophenotypic and cytogenetic features of DLBCL
Marta G Del Barrio et al.
Development (Cambridge, England), 134(19), 3427-3436 (2007-08-31)
In the developing central nervous system, cellular diversity depends in part on organising signals that establish regionally restricted progenitor domains, each of which produces distinct types of differentiated neurons. However, the mechanisms of neuronal subtype specification within each progenitor domain