SAB4301136
Anti-c-Myc Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Myc Tag Antibody, Myc Tag Antibody - Anti-c-Myc Tag antibody produced in rabbit, c- Myc epitope Tag
329,00 €
About This Item
329,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1