PLA0001
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
MRTL, MYCC, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, bHLHe39, c-Myc, class E basic helix-loop-helix protein 39, myc-related translation/localization regulatory factor, proto-oncogene c-Myc, transcription factor p64, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
286,00 €
About This Item
286,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Rabbit anti-c-myc Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: 1:1,000- 1:30,000
ELISA: 1:100- 1:500 (for coating plates)
immunocytochemistry: 1:100-1:400
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:30,000
Numéro d'accès
NP_002458.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... c-myc(4609)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable