Documents
EZHL
Millipore
Human Leptin ELISA Kit
measures and quantify Leptin levels in 25 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Leptin, Obesity factor
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Test ELISA "Dual Range" de la leptine humaine, This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... LEP(3952)
Description générale
La leptine est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux. Elle est également produite par le tractus gastro-intestinal et le placenta. La structure de la leptine est constituée de quatre hélices. La leptine intervient dans la régulation de l'appétit, du poids corporel et des dépenses énergétiques. En excès, la leptine est associée à des complications cardiovasculaires comme l'hypertension, les maladies coronariennes ou les accidents vasculaires cérébraux. Le gène LEP se situe sur le chromosome 7q32.1 chez l'homme. Le test ELISA "Dual Range" de la leptine humaine est utilisé pour la quantification non radioactive de la leptine humaine dans le sérum, le plasma ainsi que d'autres fluides biologiques.
Application
Le test ELISA "Dual Range" de la leptine humaine a été utilisé pour doser la leptine dans les échantillons suivants :
  • échantillons de sang
  • échantillons de sérum
  • échantillons de plasma
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Lydia Foucan et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 103(2), 539-545 (2017-12-08)
The population of Guadeloupe Island exhibits a high prevalence of obesity. We aimed to investigate whether rare genetic mutations in genes involved in monogenic obesity (or diabetes) might be causal in this population of Afro-Caribbean ancestry. This was a secondary
Seungah Lee et al.
Talanta, 78(2), 608-612 (2009-02-11)
We report a method for the quantitative analysis of human serum leptin, which is a protein hormone associated with obesity, using a nanoarray protein chip based on a single-molecule sandwich immunoassay. The nanoarray patterning of a biotin-probe with a spot
Preoperative serum leptin levels in patients with breast cancer.
Mehmet Aliustaoglu,Ahmet Bilici,Mahmut Gumus,Aslihan Topal Colak,Gulcan Baloglu et al.
Medical Oncology (Northwood, London, England) null
Thamonwan Imerbtham et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 13, 925-933 (2020-04-11)
The purposes of this study were to use speckle tracking echocardiography to confirm the influence of obesity on cardiac functions and to assess their relationships with leptin and uric acid levels in obese adolescents. Eighty-one participants aged 16-19 years were
Gender dimorphism in skeletal muscle leptin receptors, serum leptin and insulin sensitivity.
Borja Guerra,Teresa Fuentes,Safira Delgado-Guerra,Amelia Guadalupe-Grau,Hugo Olmedillas et al.
Testing null