EZGRT
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify total Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Motilin-related peptide, Protein M-46
About This Item
Produits recommandés
product name
Test ELISA de la ghréline (totale) humaine, This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Métabolisme
Obésité
Troubles métaboliques
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract