EZRL
Rat Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL plasma or serum
Synonyme(s) :
Leptin, Obesity Factor
About This Item
Produits recommandés
product name
Rat Leptin ELISA, This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
rat
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 102-122%
linearity: 87-100%
sensitivity: 0.04 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials