The Human Adiponectin ELISA (EZHADP-61K) can be used with serum samples (red top tubes) and EDTA plasma (lavender top tubes)
EZHADP
Human Adiponectin ELISA Kit
measures Adiponectin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Adiponectin ELISA Kit
Produits recommandés
Nom du produit
Human Adiponectin ELISA, This Human Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 92-102%
intra-assay cv: 1.0-7.4
linearity: 81-100%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.5-100 ng/mL
(adiponection)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ADIPOQ(9370)
Description générale
Application
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Liaison
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
-
Dear Sir With regard to 'Specimen Requirements' which, test tube colour [Container] should we use when collecting the blood sample: Red-top tube, gel-barrier tube, or lavender-top (EDTA) tube??? Looking forward to hearing from you ASAP. Kind regards