Principaux documents
AP132P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à de la peroxydase
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
2 ML
230,00 €
230,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
230,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
230,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL (after reconstitution)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Anticorps de chèvre anti-lapin purifié par affinité, conjugué à de la HRP.
Spécificité
Spécifique de la chaîne lourde et de la chaîne légère des IgG de lapin.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à de la peroxydase, est validée en IH, WB et ELISA pour la détection des IgG de lapin.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Tests ELISA et western blotting :
Utiliser une dilution au 1/5 000-1/100 000e.
Immunohistochimie :
Utiliser une dilution au 1/500-1/5 000e.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Forme physique
IgG de chèvre purifiée et conjuguée à de la peroxydase de raifort dans un tampon contenant du PBS 0,01 M à pH 7,1, avec 15 mg/ml de BSA. Produit lyophilisé.
RECONSTITUTION :
Reconstituer avec de l'eau distillée stérile jusqu'au volume figurant sur l'étiquette du flacon.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum après la date d'expédition.
Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
AVERTISSEMENT : L'utilisation d'azoture de sodium en guise de conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la HRP.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Malihe Aveseh et al.
The Journal of physiology, 593(12), 2635-2648 (2015-04-25)
Monocarboxylate transporters (MCTs) and lactate dehydrogenase A (LDH-A) play important roles in sustaining the glycolytic phenotype seen in cancer. Endurance training improves aerobic capacity; however, whether endurance training alters the metabolic phenotype of a solid tumour, from the perspective of
Nuclear NF-kappaB p65 phosphorylation at serine 276 by protein kinase A contributes to the malignant phenotype of head and neck cancer.
Arun, P; Brown, MS; Ehsanian, R; Chen, Z; Van Waes, C
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Harry C Blair et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(7), 763-772 (2016-04-19)
Imbalances in lipid metabolism affect bone homeostasis, altering bone mass and quality. A link between bone mass and high-density lipoprotein (HDL) has been proposed. Indeed, it has been recently shown that absence of the HDL receptor scavenger receptor class B
Steven C Pruitt et al.
Nature communications, 4, 2626-2626 (2013-10-24)
Insufficient cell proliferation has been suggested as a potential cause of age-related tissue dysgenesis in mammals. However, genetic manipulation of cell cycle regulators in the germ lines of mice results in changes in animal size but not progeroid phenotypes. Here
CB1 receptor-mediated signaling underlies the hippocampal synaptic, learning, and memory deficits following treatment with JWH-081, a new component of spice/K2 preparations.
Basavarajappa, BS; Subbanna, S
Hippocampus null