Principaux documents
21537
Sigma-Aldrich
Anticorps secondaire de chèvre IHC Select anti-IgG de lapin, prédilué, biotinylé
from goat, biotin conjugate
15 ML
234,00 €
234,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 ML
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
234,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
IHC Select
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG a été validée en IHC pour la détection des protéines d'IgG de lapin.
Produit prédilué destiné aux procédures de marquage immunohistochimique. Par exemple :
Réactif de blocage
Anticorps primaire (IgG de lapin) ou réactif de contrôle négatif
Anticorps secondaire biotinylé (IgG Gt X Rb)
Conjugué streptavidine-enzyme
Chromogène
Contre-colorant
Pour des résultats optimaux, utiliser ce réactif en association avec d'autres réactifs de détection Select pour l'IHC. Une liste complète des réactifs est disponible à l'adresse www.chemicon.com.
Forme physique
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin dans du PBS contenant une protéine vectrice, avec 0,1 % de Kathon en guise de conservateur.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Stéphane Louryan et al.
Journal of morphology, 283(2), 207-218 (2021-12-16)
Parrot embryos carry peculiar appendages at their developing beak that have been described as pseudoteeth. To better characterize the pattern of development responsible for the emergence of these dental appendages, we examined parrot embryos combining conventional histology and microtomography approaches.
Rui Zheng et al.
Molecular medicine reports, 22(3), 2351-2363 (2020-07-25)
One key risk factor of aortic valve stenosis in clinical practice is bicuspid aortic valve (BAV). Increasing evidence indicates that numerous microRNAs (miRs/miRNAs) are involved in BAV calcification via their target genes. miR‑330‑3p was found to be involved in the deterioration
Anke Mittelstädt et al.
Frontiers in immunology, 15, 1253072-1253072 (2024-06-07)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the deadliest forms of cancer and peritoneal dissemination is one major cause for this poor prognosis. Exosomes have emerged as promising biomarkers for gastrointestinal cancers and can be found in all kinds of
Gang Wang et al.
Oncology letters, 20(6), 389-389 (2020-11-17)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignant type of tumor worldwide. Neurensin-2 (NRSN2) is a small neuronal membrane protein associated with tumorigenesis. Therefore, the present study aimed to investigate the association between NRSN2 and CRC, and further examined
Yasser Basmaeil et al.
Cells, 10(12) (2021-12-25)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to suppress tumor growth, inhibit angiogenesis, regulate cellular signaling, and induce apoptosis in cancer cells. We have earlier reported that placenta-derived decidua parietalis mesenchymal stem/stromal cells (DPMSCs) not only retained their functional characteristics
Questions
  1. What is the concentration of the antibody? Thank you for your time.
    1 answer
    1. This product is prediluted and ready to use. The concentration is proprietary.