Principaux documents
12-348
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à de la HRP
1 mg/mL, Upstate®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-IgG de lapin
500 μG
277,00 €
277,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
277,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes du sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. L'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux pathogènes ayant provoqué la réponse, et recruter d'autres cellules et molécules afin de détruire l'antigène. Le pool des IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Spécifique de la chaîne lourde et de la chaîne légère de l'IgG de lapin.
Immunogène
IgG entière de lapin hautement purifiée.
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin, conjugué à de la HRP, permet de détecter le taux d'IgG de lapin, et son utilisation a été publiée et validée en WB, IH, et ELISA.
Qualité
Évaluée par western blotting.
Analyse par western blotting : Convient au western blotting (dot blot), aux tests ELISA et à l'immunohistochimie. Pour les tests ELISA, il est recommandé d'utiliser une dilution de travail au 1/15 000-1/60 000e. Pour les procédures de western blotting, il est recommandé d'utiliser une dilution de travail au 1/2 000-1/6 000e. Pour l'immunohistochimie, il est recommandé d'utiliser une dilution de travail au 1/1500-1/3 000e. La dilution optimale de l'anticorps pour les autres applications doit être déterminée par le chercheur.
Forme physique
IgG polyclonale de chèvre conjuguée à de la peroxydase de raifort dans un tampon contenant 50 % de tampon de conservation, du phosphate de potassium 0,02 M, du NaCl 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA, 0,01 % (en p/v) de sulfate de gentamicine et 50 % de glycérol.
Réhydratation : Ajouter 500 µl d'eau distillée stérile contenant 50 % de glycérol, afin d'obtenir une solution-mère à 1 mg/ml.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Geovanny I Nic-Can et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 877, 313-324 (2012-05-23)
Epigenetics includes DNA methylation and histones posttranslational modifications such as methylation, acetylation, phosphorylation among others. One of the most abundant modifications in histone tail is the methylation. It has been found that the methylation pattern in the histone H3 may
Kuo-Sheng Hsu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25375-25386 (2013-07-19)
Cytokine modulation of the endothelium is considered an important contributor to the inflammation response. TNFα is an early response gene during the initiation of inflammation. However, the detailed mechanism by which TNFα induces proinflammatory gene expression is not completely understood.
Activation-induced cell death and total Akt content of granulocytes show a biphasic course after low-dose radiation.
Gaipl, U S, et al.
Autoimmunity, 42, 340-342 (2009)
Sven Kroening et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 298(3), F796-F806 (2009-12-25)
Tubular epithelial cells secrete connective tissue growth factor (CTGF, CCN2), which contributes to tubulointerstitial fibrosis. However, the molecular regulation of CTGF in human primary tubular epithelial cells (hPTECs) is not well defined. Therefore, CTGF expression was characterized in hPTECs isolated
Maj Sundbom et al.
BMC pharmacology, 8, 3-3 (2008-02-14)
A substantial body of evidence indicates that reduced plasma adiponectin levels may be key in the development of insulin resistance, type 2 diabetes and the metabolic syndrome. Glucocorticoids decrease the levels of adiponectin in animals and humans. Cortisone is transformed
Articles
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.