SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
327,00 €
About This Item
327,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
all
Concentration
1.4 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable