Principaux documents
AP308P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG (chaînes H+L) de souris, conjugué à la HRP
1 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris, conjugué à la HRP
1 ML
373,00 €
373,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
373,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le réactif est un anticorps de chèvre purifié par affinité. L'anticorps purifié est conjugué à la peroxydase de raifort (horseradish peroxidase, HRP) et stabilisé en tampon.
Spécificité
Spécifique des IgG de souris, chaîne lourde et chaîne légère. Les réactivités croisées des anticorps anti-IgG de souris sont testées par ELISA. Réactivité croisée minimale vis-à-vis des IgG humaines.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de souris, (chaînes H + L) conjugué à la HRP, a été validée en ELISA, IC, IH, et WB pour la détection des IgG de souris.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Test ELISA :
utiliser une dilution au 1/3 000e (Coligan, J., 1997 ; Harlow, E., 1988).
Immunohistochimie/immunocytochimie :
utiliser une dilution au 1/200e-1/500e (Bullock, G.R., 1982 ; Javois, L.C., 1994).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Chromogène par western blotting :
une dilution au 1/200e-1/500e peut être utilisée (Coligan, J., 1997 ; Harlow, E., 1988).
Western blotting, chimiluminescence :
une dilution au 1/2 000e-1/5 000e peut être utilisée (Coligan, J., 1997).
Forme physique
IgG de chèvre purifiée et conjuguée à la peroxydase de raifort dans un tampon contenant du PBS 0,01 M à pH 7,1, avec 15 mg/ml de BSA et 0,1 % de Kathon.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
L'anticorps non dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver sous forme diluée. NE PAS CONGELER.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kang Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4419-4419 (2020-09-06)
Echovirus 30 (E30), a serotype of Enterovirus B (EV-B), recently emerged as a major causative agent of aseptic meningitis worldwide. E30 is particularly devastating in the neonatal population and currently no vaccine or antiviral therapy is available. Here we characterize
Antigen expression kinetics and immune responses of mice immunized with noninfectious simian-human immunodeficiency virus DNA.
Hegde, R; Liu, Z; Mackay, G; Smith, M; Chebloune, Y; Narayan, O; Singh, DK
Journal of virology null
Jingsong Cao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 741-747 (2020-01-04)
In ABO-incompatible (ABOi) kidney transplantation (KT), antibodies can mediate immunological accommodation or immune rejection, but the mechanism by which B cells are induced to produce antibodies with different functions is still unclear. Previous research established an ABOi kidney cell model
Hong Liu et al.
Oncology reports, 42(6), 2759-2767 (2019-10-23)
MicroRNAs (miRs) are a class of non‑coding small RNAs that have been demonstrated to be involved in the pathogenesis of human cancer. There is even evidence that microRNAs can act as oncogenes or tumor suppressors. Although microRNA expression profiles have
Gali Epstein Shochet et al.
Respiratory research, 21(1), 56-56 (2020-02-20)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and ultimately fatal disease characterized by a progressive decline in lung function. Fibrotic diseases, such as IPF, are characterized by uncontrolled activation of fibroblasts. Since the microenvironment is known to affect cell behavior
Articles
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.