Principaux documents
AB5084P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur dopaminergique D2
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Dopamine D2 receptor
50 μG
619,00 €
619,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
619,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
619,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, monkey, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
Description générale
Le récepteur dopaminergique D2 est l'un des cinq types de récepteurs (D1 à D5) de la dopamine. L'activité de ce récepteur est médiée par les protéines G, qui inhibent l'adénylyl cyclase. Deux isoformes ont été signalées pour le récepteur dopaminergique D2, l'isoforme 1 et l'isoforme 2, qui sont exprimées dans l'hypophyse et le cerveau ; l'isoforme 1 est exprimée sept fois plus que l'isoforme 2 dans le noyau caudé.
Spécificité
Anticorps spécifique de la forme courte et de la forme longue du récepteur dopaminergique D2. Le récepteur dopaminergique D2 existe sous deux formes, une courte (D2S) et une longue (D2L), qui sont codées par des variants d'épissage d'un seul et même gène et qui ne diffèrent que par la présence d'un 29e acide aminé dans la boucle cytoplasmique intracellulaire n°3 (1). Le récepteur D2L est une protéine de 446 a.a. du type récepteur transmembranaire couplée aux protéines G (2). Le peptide immunogène ne présente aucune homologie significative avec les autres récepteurs dopaminergiques (D1 et D3-D5).
Immunogène
Séquence peptidique de 28 acides aminés issue de la boucle cytoplasmique n°3 du récepteur D2 humain.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur dopaminergique D2 a été validée en ELISA, IH, IP et WB pour la détection du récepteur dopaminergique D2.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Western blotting :
1-10 µg/ml (technique de chimiluminescence). La taille prédite pour D2 est d'environ 50 kDa. Cependant des bandes supplémentaires vers 68 et 100 kDa ainsi que d'autres sont souvent observées dans divers tissus (Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui et Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; et Prasad 1992, Life Sci). Il est recommandé d'appliquer environ 100-400 µg de protéine membranaire/piste afin de visualiser les différentes bandes.
Immunohistochimie :
2-10 μg/ml sur des coupes de tissu fixé au paraformaldéhyde avec un précédent lot.
Immunohistochimie :
1-20 µg/ml sur des coupes de tissu fixé au paraformaldéhyde.
Immunoprécipitation :
1-10 μg/ml à l'aide de 100-400 μg de protéine avec un précédent lot. Il a été montré qu'un anticorps préparé spécifiquement pour cet épitope permettait d'immunoprécipiter à la fois la forme longue et la forme courte (2).
ELISA :
Une concentration de 0,5-1,0 μg/ml (1 μg/ml de peptide immunogène (référence AG221)/puits) d'un précédent lot a été utilisée en ELISA.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau humain.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter le récepteur dopaminergique D2 dans 10 μg de lysats de cerveau humain.
Description de la cible
50 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié en solution dans du PBS contenant 0,1 % de BSA.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral de singe, lysat de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Preweaning Mn exposure leads to prolonged astrocyte activation and lasting effects on the dopaminergic system in adult male rats.
Kern CH, Smith DR.
Synapse null
Quantitative, noninvasive, in vivo longitudinal monitoring of gene expression in the brain by co-AAV transduction with a PET reporter gene.
Yoon, SY; Gay-Antaki, C; Ponde, DE; Poptani, H; Vite, CH; Wolfe, JH
Molecular therapy. Methods & clinical development null
Dopamine synthesis and D3 receptor activation in pancreatic ?-cells regulates insulin secretion and intracellular [Ca(2+)] oscillations.
Ustione, A; Piston, DW
Molecular Endocrinology null
Takako Araki et al.
Journal of the Endocrine Society, 1(2), 127-143 (2017-12-22)
The epidermal growth factor receptor (EGFR), expressed in adrenocorticotrophic hormone (ACTH)-secreting pituitary adenomas causing Cushing disease, regulates ACTH production and corticotroph proliferation. To elucidate the utility of EGFR as a therapeutic target for Cushing disease, we generated transgenic (Tg) mice
Lacey Pflibsen et al.
Journal of neuroscience research, 93(12), 1849-1864 (2015-09-04)
Changes in executive function are at the root of most cognitive problems associated with Parkinson's disease. Because dopaminergic treatment does not necessarily alleviate deficits in executive function, it has been hypothesized that dysfunction of neurotransmitters/systems other than dopamine (DA) may