Documents
AP124A
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase, Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Alkaline Phosphatase-conjugated Affinity Purified Goat anti-Mouse IgG (H+L)
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Spécifique des IgG de souris, chaîne lourde et chaîne légère.
Application
&
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immunoenzymatiques et western blots : dilution du 1/5000e au 1/50000e.
Immunohistochimie : dilution du 1/1000e au 1/2000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AP126A
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = Tris HCl 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 8), avec
15 mg/ml de BSA et 0,05 % d'azoture de sodium.
RECONSTITUTION :
Reconstituer le produit dans de l'eau distillée stérile de façon à atteindre le volume indiqué sur l'étiquette. Centrifuger le produit s'il n'est pas complètement transparent après 1 à 2 heures de repos à température ambiante.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
–° NE PAS CONGELER. Produit
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nigel Aminake Makoah et al.
BMC biotechnology, 24(1), 59-59 (2024-08-28)
Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a tick-borne zoonotic disease that presents with severe hemorrhagic manifestations and is associated with significant fatality rates. The causative agent, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV), is a high-priority pathogen identified by the World Health Organization
Toshihiko Tsukamoto et al.
Cancer, 106(7), 1489-1497 (2006-03-07)
Lysosomal proteases are implicated in cancer progression and metastasis. In the current study, using subtraction cloning for genes that are differentially expressed in metastasis, the authors isolated a clone encoding ceroid lipofuscinosis, neuronal 2 (CLN2), which is a lysosomal serine
Samantha D Francis Stuart et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Choroid plexus (CP) sequesters cadmium and other metals, protecting the brain from these neurotoxins. These metals can induce cellular stress and modulate homeostatic functions of CP, such as solute transport. We previously showed in primary cultured neonatal rat CP epithelial
Szabolcs Takáts et al.
Autophagy, 11(8), 1209-1215 (2015-06-11)
The HOPS tethering complex facilitates autophagosome-lysosome fusion by binding to Syx17 (Syntaxin 17), the autophagosomal SNARE. Here we show that loss of the core HOPS complex subunit Vps16A enhances autophagosome formation and slows down Drosophila development. Mechanistically, Tor kinase is
Yassine Cherrak et al.
Nature microbiology (2024-08-20)
Resource competition is a driver of gut microbiota composition. Bacteria can outcompete metabolically similar rivals through the limitation of shared growth-fuelling nutrients. The mechanisms underlying this remain unclear for bacteria with identical sets of metabolic genes. Here we analysed the