A3688
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
201,00 €
About This Item
201,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Alkaline Phosphatase antibody react with normal mouse serum and mouse IgG using IEP. By ODD, the antiserum is reacts with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA and IgM. The conjugate shows no reactivity with human serum proteins by ELISA.
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable