A3687
Conjugué anticorps anti-IgG de lapin (molécule entière)–phosphatase alcaline antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Alkaline Phosphatase Secondary Antibody, Anti Rabbit Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti Rabbit Sigma, anti rabbit antibody
96,70 €
About This Item
96,70 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Dot blot (1 paper)
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (10 papers)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1