DC05L
Goat Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase Conjugate
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3