Documents
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Fluorobenzyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
207-264-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Point d'ébullition
176-177 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup