Principaux documents
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
100 ML
27,00 €
500 ML
43,70 €
27,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
27,00 €
500 ML
43,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-436-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.8 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.8-7 % (v/v)
pb
168 °C/1013 hPa
Pf
-44 °C
Température de transition
flash point 48 °C
Solubilité
0.057 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.0 °C - closed cup