Principaux documents
12635
Sigma-Aldrich
Acide benzènesulfonique
98.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide phénylsulfonique
25 G
86,60 €
100 G
160,00 €
500 G
341,00 €
1 KG
Demander
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
86,60 €
100 G
160,00 €
500 G
341,00 €
1 KG
Demander
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Beilstein:
742513
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1.0% water
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Clé InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide benzènesulfonique (BSA), aussi appelé acide phénylsulfonique, est l'acide sulfonique aromatique le plus simple. Il est aussi utilisé comme catalyseur dans les réactions de Michael et dans le procédé d'alcénylation oxydative. [1]
Application
L'acide benzènesulfonique est un acide arylsulfonique qui peut être utilisé :
  • comme agent oxydant dans la synthèse de benzènesulfonate de Fe(III). [2]
  • comme catalyseur durant la nitration en phase vapeur du benzène. [3]
  • comme réactif dans la synthèse de sels organiques. [4]
  • pour former un sel organique avec la 5,7-diméthyl-1,8-naphthyridine-2-amine, qui peut servir de synthon pour le développement de structures supramoléculaires.[4]
  • comme dopant dans la polymérisation du pyrrole afin de former du poly(pyrrole), un polymère conducteur utile dans la mise au point de condensateurs flexibles.[5]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Durable Flexible Supercapacitors Utilizing the Multifunctional Role of Ionic Liquids.
Lorenzo M
Energy Technology, 6(1), 196-204 (2018)
Supramolecular salts of 5, 7-dimethyl-1, 8-naphthyridine-2-amine and acids through classical H-Bonds and other intermolecular interactions.
Dong L
Journal of Molecular Structure, 1153, 311-323 (2018)
Vapor-phase nitration of benzene over silica-supported benzenesulfonic acid catalyst
Eiichi S,et al.
Chemistry Letters (Jpn), 16, 2273-2274 (1987)
Vapour phase polymerisation of pyrrole induced by iron (III) alkylbenzenesulfonate salt oxidising agents
Priya S,et al.
Synthetic Metals, 158, 704-711 (2008)
David Scholz et al.
ChemSusChem, 11(13), 2189-2201 (2018-05-08)
The deactivation pathways of sulfonated carbon catalysts prepared from different carbons were studied during the aqueous-phase hydrolysis of cellobiose under continuous-flow conditions. The sulfonation of carbon materials with a low degree of graphitization introduced sulfonic acid groups that are partially
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf