Principaux documents
C26801
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoyl chloride
97%
25 G
47,40 €
100 G
90,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
47,40 €
100 G
90,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Beilstein:
386256
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
97%
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
Densité
1.367 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hina Siddiqui et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 13(5), 465-476 (2017-01-27)
Multidrug resistance (MDR) is a major challenge in the treatment of infectious diseases. The MDR in urinary tract infection causing bacteria, such as Escherichia coli, has made treatment of UTI very difficult. The aims of the current study were to
Dongsheng Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR