8.00856
1,2-Dimethoxyethane
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Monoglyme
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
48 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
396 °F
Puissance
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
kinematic viscosity
0.455 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
85 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Solubilité
soluble 1000 g/L
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Co-solvent in the synthesis of Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(SiMe3)3).
- Solvent in the tailored mono carborane electrolyte solution of Ca(CB11H12)2, which was utilized in the development of Ca metal batteries.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)