D158003
N,N-Dimethylethylenediamine
95%
Synonyme(s) :
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
104-106 °C (lit.)
Densité
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter