Principaux documents
8.04079
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
25 ML
484,00 €
484,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
484,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl4Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-116-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
484,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
101 hPa
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
83.1 °C
Pf
-49.5 °C
Densité
1.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
Clé InChI
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Does not sustain combustion.
Point d'éclair (°C)
Does not sustain combustion.