Principaux documents
447641
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) isopropoxide
97%
Synonyme(s) :
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
5 G
252,00 €
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
252,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ge(OCH(CH3)2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: catalyst
pb
167 °C (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
Clé InChI
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter