Documents
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Germanium tetraiodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
GeI4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
Clé InChI
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges