Principaux documents
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Synonyme(s) :
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
5 G
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ge(OCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: catalyst
Impuretés
≤5% methyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
Pf
−18 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Clé InChI
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.[1][2]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F
Point d'éclair (°C)
41 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)