Principaux documents
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetraethoxygermanium
25 G
597,00 €
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
597,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ge(OC2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.88
Beilstein:
3661173
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.95% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: catalyst
Impuretés
≤0.01% Si
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Sol-gel intermediate for optical fibers[1] and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.[2]
Autres remarques
Contains toluene
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)